missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,5-Pentanetriol 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P13501G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P13501G 1 g
P13505G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P13501G Fournisseur TCI America Code fournisseur P13501G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14697-46-2
Formule moléculaire C5H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD01709258
Clé InChI WEAYWASEBDOLRG-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 85763
Nom de l’IUPAC Pentane-1,2,5-triol
SOURIRES OCCCC(O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,2,5-Pentanetriol
Couleur Jaune
Point d’ébullition 195 °C
Quantité 1 g
Poids de formule 120.15
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber SA3327000
TSCA Non