missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1'-Dibutyl-3,3,3',3'-tétraméthylindotricarbocyanine Hexafluorophosphate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D50131G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D50131G 1 g
D50135G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D50131G Fournisseur TCI America Code fournisseur D50131G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 134339-08-5
Formule moléculaire C35H45F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 638.72
Numéro MDL MFCD27966053
Clé InChI GUFQKTNQEKEMJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-Butyl-2-[7-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrien-1-yl]-3,3-dimethyl-3H-indolium Hexafluorophosphate
PubChem CID 133556290
Nom de l’IUPAC 1-butyl-2-[7-(1-butyl-3,3-diméthyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-ylidène)hepta-1,3,5-trien-1-yl]-3,3-diméthyl-3H-indol-1-ium; Hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
SOURIRES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C2=CC=CC=C2C(C)(C)C1=CC=CC=CC=CC1=[N+](CCCC)C2=CC=CC=C2C1(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,1′-Dibutyl-3,3,3′,3′-tetramethylindotricarbocyanine Hexafluorophosphate
Quantité 1 g
Poids de formule 638.72
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline