UserName
Fisherbrand Traceable Devices
Thermomètres min/max FisherbrandMC TraceableMC
  • Mémoire min/max
  • Parfaits pour toutes les applications
Avantages-clés :
    • Entreposage d’événement
    • Alarme audible/visuelle/avertissement lorsque les limites sont dépassées
    Applications/utilisation :
    Les thermomètres min/max mesurent spécifiquement les températures maximale et minimale auxquelles le thermomètre est exposé. Cette information est utilisée pour déterminer l’exposition du produit aux extrêmes de température ou aux fluctuations de températures.
    Fisherbrand™ Traceable™ Min/Max Thermometers
    Thermomètres enregistreurs
    Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Excurion-TracMC
    • Mémoire effaçable; téléchargement de données par USB
    • Mémoire « rotative » entrepose > 526 000 points de données
    Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableMC Memory-LocMC
    • Mémoire permanente des données; téléchargement de données par USB
    • Environnements 21 CFR 11
    Avantages-clés :
    • Transférez les données en format CSV par voie USB — aucun logiciel requis
    • Alarmes audibles/visuelles lorsque les paramètres sont dépassés
    • Répond aux exigences CDC/VFC
    Applications/utilisation :
    Pour les environnements sensibles comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
    Datalogger Thermometers
    Thermomètres enregistreurs FisherbrandMC TraceableLIVEMC
    • Surveillance 24/7 sans soucis par WIFI
    • Courriel, texto ou notifications poussées en temps réel lors de dépassement des paramètres
    Avantages-clés :
    • Voir les données de partout; effectuer des rapports par appli ou par Internet
    • Aucune limite d’échelle ou de nombre d’utilisateurs
    • Répond aux exigences CDC/VFC
    Applications/utilisation :
    Pour les environnements critiques comme les réfrigérateurs/congélateurs, congélateurs ultra-basses températures, vaccins, entrepôts de produits chimiques, recherche en biocarburants, serres, entreposage dans l’azote liquide, microbiologie/immunologie, banques de sang, aliments et boissons, et les entrepôts à environnement contrôlé.
    Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Datalogger Thermometers
    Explorer les appareils et les fonctionnalités
    Les moniteurs Fisher ScientificMC TraceableMC arrivent toujours avec un certificat Traceable de calibrage multi-points avec numéro de série individuel provenant d’un laboratoire de calibrage certifié ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) indiquant la traçabilité selon les normes NIST.
    Les caractéristiques comprennent:
    • Mémoire min/max
    • Alarmes programmables pour paramètres hors normes
    • Alarmes sonores et visuelles
    • Exactitudes allant de ±1° to ±0.05°C
    Choisissez parmi une variété de thermomètres Traceable qui conviennent pour utilisation avec les liquides, gaz et semi-solides et qui vous permettent d’obtenir des registres exacts pour la plupart des conditions de températures et environnementales..
    Les thermomètres Traceable offrent des mémoires des minimums et maximums et mettent en vedette des alarmes visuelles DEL ou sonores. Beaucoup des unités vous permettent aussi de programmer les paramètres d’alarmes de températures hors normes. Que vous vouliez seulement suivre les conditions de laboratoire ou prendre soin de vos précieux échantillons dans les réfrigérateurs ou congélateurs, nous avons la solution parfaite pour répondre à vos besoins.
    Traceable Logo
    Produits vedettes
    Les appareils enregistreurs Fisher ScientificMC TraceableMC avec mémoire interne vous permettent d’obtenir un historique complet et continu de vos mesures sans les registres manuels encombrants et non fiables.
    • Lorsque les températures sont hors normes, la caractéristique Smart-AlarmMC vous avise visuellement et de façon sonore (jusqu’à ce que vous arrêtez)
    • Unités avec la fonctionnalité MemoryLocMC peuvent entreposer plus de 1 million de points de données (~deux ans de données) et arrête d’enregistrer lorsque la mémoire est pleine (pas de réécriture qui cause la perte de données)
    • Transférer les données enregistrées (fichier CSV) utilisant une clé USB (non incluse)
    • Unités avec caractéristique Excursion-TracMC gardent en mémoire les 525 600 observations de température les plus récentes (mémoire à roulement)
    Fisherbrand Traceable Dataloggers
    Find out how Traceable digital dataloggers allow you to stop manually recording data and avoid errors.
    Enregistrement de données
    Put Down the Pen
    Déposez le stylo
    Pour chaque thermomètre, les rapports montrent les lectures exactes de températures de la/des sonde(s) avec l’horodatage, ainsi que l’heure et la date exacte où l’unité dépasse les points de consignes fixés par l’utilisateur et le moment où l’unité revient à la normale.
    Analyze and Trend Monitoring Data
    Données d’analyse et de suivi de tendances
    Prenez vos observations et transformez-les en information utile. L’accès aux données enregistrées vous permet de déterminer la tendance des lectures de températures et vous donne la capacité d’analyser et former des conclusions au sujet des conditions d’entreposage et de laboratoire.
    Produits vedettes
    Surveillance sécurisée en temps réel partout où vous allez
    Installer les services TraceableLIVE est très facile et ne demande pas de logiciel ou matériel supplémentaire. Il faut simplement acheter un produit TraceableLIVE, le connecter à votre réseau wifi existant, ouvrir un compte sur le site web TraceableLIVE sur un navigateur et pointer votre appareil vers votre compte. Dans les quelques minutes suivantes, votre appareil commencera à transmettre les données critiques à votre nuage personnel. Vous pouvez également commander votre appareil en utilisant votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur.
    Fisherbrand TraceableLIVE Monitoring Services
    See how TraceableLIVE Monitoring Services allow you to stay connected to your critical environments, wherever you go.
    Wirelessly Monitor Temperature, Humidity, CO2 and Barometric Pressure
    Surveiller à distance la température, l’humidité, le CO2 et la pression barométrique
    Avec Fisher Scientific TraceableLIVE, vous êtes toujours connectés à vos lieux d’entreposage à froid ou environnements ambiants par votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur personnel. Il faut simplement utiliser l’application TraceableLIVE ou visiter TraceableLIVE.com pour :
    • Voir les conditions actuelles dans votre laboratoire en tout temps
    • Contrôler vos paramètres d’alarme
    • Voir l’historique d’enregistrement
    • Générer et envoyer des rapports par courriel
    • Donner accès aux groupes d’appareils ou appareils particuliers aux autres membres d’équipe/li>
    • Et beaucoup plus encore
    Instant Notification
    Notifications instantanées
    Avec les fonctions de messages directs, courriel et textos, TraceableLIVE assure la paix d’esprit en protégeant votre travail. Si l’un de vos appareils TraceableLIVE dépasse les paramètres fixés, perd la connexion wifi ou commence à voir ses piles faiblir, TraceableLIVE vous envoie immédiatement des alertes selon vos préférences indiquées, qui peuvent inclure :
    • Messages directs
    • Courriels
    • Messages textos et alertes
    Event Documentation
    Documentation d’un événement
    Une indication permanente avec information détaillée sera créée si l’appareil Fisherbrand TraceableLIVE subit:
    • un événement associé à une alarme
    • un changement des paramètres d’alarme
    • une alerte de piles qui faiblissent
    • une perte de connectivité wifi
    Change Control
    Changer les contrôles
    Avec changement de contrôle documenté, vous avez des registres permanents des événements qui sont survenus à vos appareils Fisher Scientific TraceableLIVE et vos environnements.
    Unlimited Scalability and Segmentability
    Échelles et répartition illimitées
    Ajoutez autant d’appareils à votre compte TraceableLIVE que vous voulez et divisez-les en autant de groupes que vous voulez. Ensuite, au moyen de vos contrôles d’administrateur, offrez l’accès aux appareils ou groupes d’appareils à des individus particuliers. De cette façon, seules les données pertinentes aux autres apparaîtront dans leurs comptes, tandis que vous continuez de voir l’état de tous les appareils en même temps.
    Security and Peace of Mind
    Sécurité et paix d’esprit
    Votre travail est précieux. Protégez et conservez vos échantillons et données des accidents, désastres naturels et imprévus. TraceableLIVE est un service infonuagique qui utilise une connexion sécurisée avec cryptage SSL pour le transfert et l’entreposage de vos données.
    Produits vedettes