Minimisez l’impact de votre laboratoire sur l’environnement
Les laboratoires permettent d’effectuer des recherches importantes, mais leur fonctionnement nécessite beaucoup d’énergie, bien plus qu’un immeuble de bureaux moyen. De nombreux scientifiques se disent préoccupés par les problèmes de durabilité environnementale et de déchets dans les laboratoires. De la planification à la découverte, découvrez comment même les plus petits choix que vous faites en tant qu’innovateur et professionnel de laboratoire peuvent contribuer à un monde meilleur.
Conceptions respectueuses des ressources
La durabilité commence dès le début. Recherchez des produits conçus pour minimiser votre utilisation et votre exposition aux matières dangereuses et achetez-les auprès de fabricants qui prennent en compte l’ensemble du cycle de vie de leurs fournitures de laboratoire. Recherchez des fournisseurs qui mettent à disposition des données concernant leurs déclarations environnementales par le biais d’une certification ACT ou d’un autre marquage de produits axés sur le développement durable.
Les produits Thermo Scientific font partie d’un programme géré par l’organisation à but non lucratif My Green Lab (mygreenlab.org), qui fournit un label d’évaluation environnementale pour les produits de laboratoire. La certification ACT (Accountability, Consistency, Transparency) met l’accent sur la responsabilité (A), la cohérence (C) et la transparence (T) en ce qui concerne la fabrication, l’énergie, l’utilisation de l’eau, l’emballage et l’élimination en fin de vie.
La certification ACT facilite la comparaison et la sélection de produits respectueux de l’environnement. Elle peut éclairer vos décisions d’achat ou vous aider à évaluer l’impact d’un produit actuellement utilisé.
Des consommables réutilisables
Les consommables en plastique sont souvent le meilleur choix pour votre laboratoire, en particulier ceux que vous pouvez réutiliser à plusieurs reprises. Comme c’est le cas pour de nombreux produits Thermo Scientific Nalgene, lorsque vous serez prêt à vous en séparer, vous pourrez peut-être les recycler. Beaucoup de nos produits sont fabriqués à partir de polypropylène et de polyéthylène, qui sont des plastiques recyclables.
Les produits suivants sont fabriqués à partir de matériaux plastiques de haute qualité, de qualité laboratoire, ce qui permet d’obtenir des niveaux de lixiviabilité et d’extractibilité très bas.
Bouteilles en PEHD à goulot large Nalgene
Choisissez les bouteilles Thermo Scientific Nalgene en PEHD de qualité laboratoire à goulot large pour des applications sur le terrain très variées. Ces bouteilles présentent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, des bases et des alcools, et peuvent être congelées jusqu’à -100 °C. Elles sont également étanches lorsqu’elles sont utilisées avec des bouchons Nalgene.
Cylindres gradués en polypropylène Nalgene
Les cylindres gradués en polypropylène Thermo Scientific Nalgene permettent de réaliser des applications avec précision. Ils sont dotés de becs verseurs généreux, de graduations moulées et d’une large base bleue. Il n’y a pas de ménisque, ce qui permet d’éviter les approximations. Les cylindres peuvent être stérilisés chimiquement et conviennent à une utilisation dans le domaine de l’alimentation et des boissons.
Béchers en polypropylène Nalgene
Versez de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific Nalgene. Ces béchers sont dotés d’un bec unique et de graduations sérigraphiées faciles à lire. Leur construction robuste et réutilisable durera des années dans des conditions de laboratoire typiques, et ils sont conformes aux normes internationales ISO/DIN 7056 relatives à la précision de la vaisselle en plastique de laboratoire.
Chez Thermo Fisher Scientific, nous alimentons l’innovation pour influencer le monde de la bonne manière.
Pour en savoir plus sur notre programme de développement durable, rendez-vous sur le site fishersci.ca/sustainability.
Contenu fourni par :