accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrNSOO

CAS RN 99655-68-2

IUPAC Nor: 1-(benzenesulfonyl)-3-bromo-1H-indole
Synonymes: 1-(benzenesulfonyl)-3-bromoindole
Poids moléculaire (g/mol): 336.2
Formule moléculaire: C14H10BrNO2S
InChi Key: MXPFKHHDXIJNDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats