accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 97-96-1

CH3H3CO

CAS RN 97-96-1

IUPAC Nor: 2-ethylbutanal
Synonymes: 2-ethylbutyraldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 100.16
Formule moléculaire: C6H12O
InChi Key: UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(CC)C=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats