CAS RN 940-31-8
IUPAC Nor:
2-phenoxypropanoic acid
Synonymes:
2-phenoxypropionic acid
Poids moléculaire (g/mol):
166.18
Formule moléculaire:
C9H10O3
InChi Key:
SXERGJJQSKIUIC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(OC1=CC=CC=C1)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 2-phénoxypropionique 98,0+%, TCI America™
CAS: 940-31-8 Formule moléculaire: C9H10O3 Poids moléculaire (g/mol): 166.176 Numéro MDL: MFCD00002643 Clé InChI: SXERGJJQSKIUIC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-phenoxypropionic acid,alpha-methylphenoxyacetic acid,propanoic acid, 2-phenoxy,alpha-phenoxypropionic acid,phenoxypropionic acid,acide phenoxy-2-propionique,propionic acid, 2-phenoxy,dl-2-phenoxypropionic acid,2rs-2-phenoxypropionic acid,acide phenoxy-2-propionique french PubChem CID: 13658 Nom de l’IUPAC: Acide 2-phénoxypropanoïque SOURIRES: CC(C(=O)O)OC1=CC=CC=C1