CAS RN 93957-50-7
IUPAC Nor:
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal
Synonymes:
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]prop-2-enal
Poids moléculaire (g/mol):
307.37
Formule moléculaire:
C20H18FNO
InChi Key:
DVWHSTKQJBIYCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)N1C(C=CC=O)=C(C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein 98.0+%, TCI America™
CAS: 93957-50-7 Formule moléculaire: C20H18FNO Poids moléculaire (g/mol): 307.368 Numéro MDL: MFCD03840863 Clé InChI: DVWHSTKQJBIYCK-VMPITWQZSA-N Synonyme: (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]propenal CID PubChem: 9926593 Nom IUPAC: (E)-3-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]prop-2-enal SMILES: CC(C)N1C2=CC=CC=C2C(=C1C=CC=O)C3=CC=C(C=C3)F