CAS RN 938-16-9
IUPAC Nor:
2,2-dimethyl-1-phenylpropan-1-one
Synonymes:
2,2-dimethylpropiophenone
Poids moléculaire (g/mol):
162.23
Formule moléculaire:
C11H14O
InChi Key:
OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,2,2-Triméthylacétophénone, 97%
CAS: 938-16-9 Formule moléculaire: C11H14O Poids moléculaire (g/mol): 162.232 Numéro MDL: MFCD00008844 Clé InChI: OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,2-dimethylpropiophenone,pivalophenone,2,2,2-trimethylacetophenone,phenyl tert-butyl ketone,tert-butyl phenyl ketone,1-propanone, 2,2-dimethyl-1-phenyl,unii-96ba178unx,t-bubz,t-butyl phenyl ketone,dsstox_cid_28184 PubChem CID: 70308 Nom de l’IUPAC: 2,2-diméthyl-1-phénylpropane-1-one SOURIRES: CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1