CAS RN 92886-86-7
CAS RN 92886-86-7
IUPAC Nor:
tert-butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulfonate
Synonymes:
tert-butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol):
388.48
Formule moléculaire:
C17H19F3O3SSi
InChi Key:
AOMOJFWVOHXBTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
tert-Butyldiphenylsilyl Trifluoromethanesulfonate 98.0+%, TCI America™
CAS: 92886-86-7 Formule moléculaire: C17H19F3O3SSi Poids moléculaire (g/mol): 388.48 Numéro MDL: MFCD01941212 Clé InChI: AOMOJFWVOHXBTN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tert-Butyldiphenylsilyl Triflate, Trifluoromethanesulfonic Acid tert-Butyldiphenylsilyl Ester CID PubChem: 10949115 Nom IUPAC: tert-butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulfonate SMILES: CC(C)(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1