accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOH

CAS RN 898289-29-7

IUPAC Nor: 2-(oxan-4-yloxy)benzoic acid
Synonymes: 2-(oxan-4-yloxy)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 222.24
Formule moléculaire: C12H14O4
InChi Key: AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)