CAS RN 88374-55-4
IUPAC Nor:
4-(octyloxy)benzonitrile
Synonymes:
4-(octyloxy)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
231.34
Formule moléculaire:
C15H21NO
InChi Key:
GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-n-octyloxybenzonitrile, 98%
4-n-octyloxybenzonitrile, 98%
CAS: 88374-55-4 Formule moléculaire: C15H21NO Poids moléculaire (g/mol): 231.339 Numéro MDL: MFCD00043483 Clé InChI: GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-n-octyloxybenzonitrile,p-octyloxybenzonitrile,4-octyloxy benzonitrile,4-octyloxybenzonitrile,p-octyloxy benzonitrile,4-octyloxybenzenecarbonitrile,4-n-octyloxycyanobenzene,4-octyloxy benzonitrile # PubChem CID: 145161 Nom de l’IUPAC: 4-octoxybenzonitrile SOURIRES: CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N