CAS RN 882-59-7
CAS RN 882-59-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
1,1-Diphenylethylene oxide, Thermo Scientific™
CAS: 882-59-7 Formule moléculaire: C14H12O Poids moléculaire (g/mol): 196.25 Numéro MDL: MFCD00040725 Clé InChI: PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,1-diphenylethylene oxide,oxirane, 2,2-diphenyl,diphenyloxirane,2,2-diphenyl-oxirane,2,2-diphenyl oxirane,#,1,1-diphenyl-ethylenoxide,1,1-diphenyl-ethylene oxide,1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane CID PubChem: 93564 Nom IUPAC: 2,2-diphenyloxirane SMILES: C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3