accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OON

CAS RN 85838-94-4

IUPAC Nor: tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Synonymes: tert-butyl 3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 183.25
Formule moléculaire: C10H17NO2
InChi Key: SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)