accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3CH3H3CCH3NH

CAS RN 855738-89-5

IUPAC Nor: 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Synonymes: 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Poids moléculaire (g/mol): 293.17
Formule moléculaire: C18H20BNO2
InChi Key: ARVCVPGNHWNNAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats