accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CFFF

CAS RN 827614-70-0

IUPAC Nor: 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Synonymes: 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol): 258.05
Formule moléculaire: C12H14BF3O2
InChi Key: VFCTUUBAONBDJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats