accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 79784-34-2

IUPAC Nor: 2-(3,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Synonymes: 2-(3,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 170.12
Formule moléculaire: C8H4F2O2
InChi Key: VZRYIZGMQICGSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1F)C(=O)C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats