CAS RN 7659-95-2
IUPAC Nor:
(2S)-2,6-dicarboxy-4-{2-[(2S)-2-carboxylato-6-hydroxy-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]ethenyl}-2,3-dihydropyridin-1-ium
Synonymes:
beetroot red
Poids moléculaire (g/mol):
550.47
Formule moléculaire:
C24H26N2O13
InChi Key:
CTMLKIKAUFEMLE-FMOSSLLZSA-N
SMILES:
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC3=C(C=C2O)N(C=CC2=CC(=[NH+][C@@H](C2)C(O)=O)C(O)=O)[C@@H](C3)C([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
1
–
1
de
1
résultats
1
Betanin (extrait de betterave rouge dilué avec de la dextrine), TCI America™
CAS: 7659-95-2 Formule moléculaire: C24H26N2O13 Poids moléculaire (g/mol): 550.473 Numéro MDL: MFCD00060076 Clé InChI: DHHFDKNIEVKVKS-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 54600918 Nom de l’IUPAC: 1-[(2Z)-2-(2,6-dicarboxy-2,3-dihydro-1H-pyridine-4-ylidène)éthylidène]-6-hydroxy-5-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-2,3-dihydroindol-1-ium-2-carboxylate SOURIRES: C1C(NC(=CC1=CC=[N+]2C(CC3=CC(=C(C=C32)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)C(=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O