accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7651-83-4

HON

CAS RN 7651-83-4

IUPAC Nor: isoquinolin-7-ol
Synonymes: isoquinolin-7-ol
Poids moléculaire (g/mol): 145.16
Formule moléculaire: C9H7NO
InChi Key: WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats