CAS RN 765-42-4
CAS RN 765-42-4
IUPAC Nor:
1-cyclopropylethan-1-ol
Synonymes:
1-cyclopropylethanol
Poids moléculaire (g/mol):
86.13
Formule moléculaire:
C5H10O
InChi Key:
DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)C1CC1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Cyclopropylethanol 98.0+%, TCI America™
CAS: 765-42-4 Formule moléculaire: C5H10O Poids moléculaire (g/mol): 86.134 Numéro MDL: MFCD00001300 Clé InChI: DKKVKJZXOBFLRY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cyclopropylmethylcarbinol,cyclopropyl methyl carbinol,methylcyclopropylcarbinol,1-cyclopropylethan-1-ol,cyclopropylethanol,cyclopropanemethanol, .alpha.-methyl,alpha-methylcyclopropanemethanol,cyclopropanemethanol, a-methyl,cyclopropyl ethanol,cyclopropanemethanol, alpha-methyl CID PubChem: 79104 Nom IUPAC: 1-cyclopropylethanol SMILES: CC(C1CC1)O