accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaONOO

CAS RN 7631-99-4

IUPAC Name: sodium nitrate
Synonyms: sodium nitrate|niter|chile saltpeter|nitrate de sodium|cubic niter|nitric acid, sodium salt|sodium saltpeter|sodium(I) nitrate (1:1)|nitric acid monosodium salt|nitric acid sodium salt (1:1)
Molecular Weight (g/mol): 84.99
Molecular Formula: NNaO3
InChi Key: VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Grade 
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
Quantity 
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
Physical Form 
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (7)
Percent Purity 
  • (3)
  • (16)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (6)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (23)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (7)
  • (3)
  • (16)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)