accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OZnOSOOO

CAS RN 7446-20-0

IUPAC Name: zinc(2+) heptahydrate sulfate
Synonyms: ZnSO4.7H2O zinc sulfate heptahydrate (1:1:7)
Molecular Weight (g/mol): 287.54
Molecular Formula: H14O11SZn
InChi Key: RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantity 
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (1)
Grade 
  • (7)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
Physical Form 
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (11)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (18)
  • (2)
  • (13)
  • (6)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (1)