accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3S

CAS RN 7433-79-6

IUPAC Nor: 2-(methylsulfanyl)naphthalene
Synonymes: 2-(methylsulfanyl)naphthalene
Poids moléculaire (g/mol): 174.26
Formule moléculaire: C11H10S
InChi Key: SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats