accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7423-55-4

IUPAC Nor: 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Synonymes: 3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 169.14
Formule moléculaire: C7H7NO4
InChi Key: IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)