accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOOO

CAS RN 738-90-9

IUPAC Nor: 14,17-dioxapentacyclo[6.4.3.3²,⁷.0¹,⁸.0²,⁷]octadecane-13,15,16,18-tetrone
Synonymes: 14,17-dioxapentacyclo[6.4.3.3²,⁷.0¹,⁸.0²,⁷]octadecane-13,15,16,18-tetrone
Poids moléculaire (g/mol): 304.3
Formule moléculaire: C16H16O6
InChi Key: YRPOEHNJJZOQJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1OC(=O)C23CCCCC12C12CCCCC31C(=O)OC2=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats