accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 73688-85-4

HClH3CNCH3NNAsOHHOO(E/Z)

CAS RN 73688-85-4

IUPAC Nor: hydrogen (4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}phenyl)arsonic acid chloride
Synonymes: hydrogen 4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}phenylarsonic acid chloride
Poids moléculaire (g/mol): 385.68
Formule moléculaire: C14H17AsClN3O3
InChi Key: PVYGBUNBLMIFRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)[As](O)(O)=O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats