CAS RN 7300-59-6
IUPAC Nor:
(2S)-2-azaniumyl-4-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butanoate
Synonymes:
(2S)-2-ammonio-4-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butanoate
Poids moléculaire (g/mol):
267.24
Formule moléculaire:
C11H13N3O5
InChi Key:
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
SMILES:
[NH3+][C@@H](CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
L-gamma-Glutamyl-p-nitroanilide Monohydrate 98,0+%, TCI America™
CAS: 7300-59-6 Formule moléculaire: C11H13N3O5 Poids moléculaire (g/mol): 267.24 Numéro MDL: MFCD00036218 Clé InChI: WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N Synonyme: s-2-amino-5-4-nitrophenyl amino-5-oxopentanoic acid,l-glutamine, n-4-nitrophenyl,n-4-nitrophenyl-l-glutamine,l-gamma-glutamyl-p-nitroanilide,unii-81sz84nxws,l-2-amino-4'-nitroglutaranilic acid,gamma-glutamine-4-nitroanilide,gamma-l-glutamyl-4-nitroanilide,81sz84nxws,chembl6251 PubChem CID: 81732 Nom de l’IUPAC: (2S)-2-azaniumyl-4-[(4-nitrophényl)carbamoyl]butanoate SOURIRES: [NH3+][C@@H](CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C([O-])=O