CAS RN 69778-83-2
IUPAC Nor:
4-methoxy-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one
Synonymes:
4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
113.12
Formule moléculaire:
C5H7NO2
InChi Key:
TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(=O)NC1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Methoxy-3-pyrrolin-2-one, 99%
CAS: 69778-83-2 Formule moléculaire: C5H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 113.116 Numéro MDL: MFCD00071564 Clé InChI: TXKQBYYDTLOLHA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methoxy-3-pyrrolin-2-one,4-methoxy-1h-pyrrol-2 5h-one,4-methoxy-1,5-dihydro-2h-pyrrol-2-one,4-methoxy-1,5-dihydropyrrol-2-one,2h-pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-4-methoxy,4-methoxy-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one,4-methoxy-1,5-dihydropyrro-2-one,1,5-dihydro-4-methoxy-2h-pyrrol-2-on,4-methoxy-3-pyrroline-2-one CID PubChem: 574769 Nom IUPAC: 3-methoxy-1,2-dihydropyrrol-5-one SMILES: COC1=CC(=O)NC1