accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOS

CAS RN 6964-21-2

IUPAC Nor: 2-(thiophen-3-yl)acetic acid
Synonymes: 3-thiopheneacetic acid 3-thiophene acetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 142.17
Formule moléculaire: C6H6O2S
InChi Key: RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CSC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)