accessibility menu, dialog, popup

UserName

SHNNN

CAS RN 6952-68-7

IUPAC Nor: 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
Synonymes: 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-3-thione
Poids moléculaire (g/mol): 151.19
Formule moléculaire: C6H5N3S
InChi Key: ZQMDNIPQCWNIMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: S=C1NN=C2C=CC=CN12
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats