accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHOOOH3COOCH3

CAS RN 69503-94-2

IUPAC Nor: [3,4-bis(acetyloxy)-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl acetate
Synonymes: [3,4-bis(acetyloxy)-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 290.27
Formule moléculaire: C12H18O8
InChi Key: KQMOFVGDOWGPPD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)OCC1OC(O)CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats