accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONCO

CAS RN 67531-68-4

IUPAC Nor: ethyl 3-isocyanatobenzoate
Synonymes: ethyl 3-isocyanatobenzoate
Poids moléculaire (g/mol): 191.19
Formule moléculaire: C10H9NO3
InChi Key: UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats