accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HO

CAS RN 67-63-0

IUPAC Name: propan-2-ol
Synonyms: isopropyl alcohol alcosolve 2 alkolave caswell no. 507 alcosolve isopropyl alcohol (product) rubbing isopropyl alcohol fema number 2929 propan-2-ol (substance) isopropanolol
Molecular Weight (g/mol): 60.1
Molecular Formula: C3H8O
InChi Key: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)O
Quantity 
  • (71)
  • (2)
  • (10)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (21)
  • (40)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (67)
  • (2)
  • (7)
  • (23)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (37)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (118)
  • (11)
  • (183)
  • (11)
Grade 
  • (47)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (21)
  • (5)
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (74)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (11)
  • (4)
  • (8)
Percent Purity 
  • (9)
  • (34)
  • (13)
  • (3)
  • (12)
  • (15)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (23)
  • (11)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (89)
  • (68)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (24)
  • (1)
  • (3)
  • (17)
  • (13)
  • (27)
  • (15)
  • (75)
  • (6)
  • (4)
  • (30)
  • (1)
  • (6)
  • (59)
  • (1)
  • (5)
  • (24)
  • (1)
  • (46)
  • (71)
  • (2)
  • (10)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (21)
  • (40)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (67)
  • (2)
  • (7)
  • (23)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (37)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (118)
  • (11)
  • (183)
  • (11)
  • (47)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (21)
  • (5)
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (74)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (11)
  • (4)
  • (8)
  • (9)
  • (34)
  • (13)
  • (3)
  • (12)
  • (15)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (8)
  • (5)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (23)
  • (11)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)