accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClClNOO

CAS RN 6627-34-5

IUPAC Nor: 2,5-dichloro-4-nitroaniline
Synonymes: 2,5-dichloro-4-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol): 207.01
Formule moléculaire: C6H4Cl2N2O2
InChi Key: JBXZCPXEYAEMJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(Cl)=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats