accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNBr

CAS RN 65340-70-7

IUPAC Nor: 6-bromo-4-chloroquinoline
Synonymes: 6-bromo-4-chloroquinoline
Poids moléculaire (g/mol): 242.5
Formule moléculaire: C9H5BrClN
InChi Key: KJILYZMXTLCPDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C=C(Br)C=CC2=NC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats