accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 652154-10-4

IUPAC Nor: bis((1R,11S,18S,20R,21R)-4,5-dimethoxy-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2(7),3,5,14-tetraen-9-one); sulfuric acid
Synonymes: bis((1R,11S,18S,20R,21R)-4,5-dimethoxy-12-oxa-8,17-diazaheptacyclo[15.5.2.0¹,¹⁸.0²,⁷.0⁸,²².0¹¹,²¹.0¹⁵,²⁰]tetracosa-2(7),3,5,14-tetraen-9-one); sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol): 887.01
Formule moléculaire: C46H54N4O12S
InChi Key: HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats