accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClO

CAS RN 6361-23-5

IUPAC Nor: 2,5-dichlorobenzaldehyde
Synonymes: 2,5-dichloro-benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 175.01
Formule moléculaire: C7H4Cl2O
InChi Key: BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Point d’ébullition 
  • (4)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)