accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3H3CCH3CH3NBOOH3CH3CCH3H3CH3C

CAS RN 628336-95-8

IUPAC Nor: 9-hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Synonymes: 9-hexyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Poids moléculaire (g/mol): 503.3
Formule moléculaire: C30H43B2NO4
InChi Key: FQAJPIWXCMCAIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCN1C2=C(C=C(C=C2)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats