CAS RN 6240-11-5
CAS RN 6240-11-5
IUPAC Nor:
2-(adamantan-1-yl)ethan-1-ol
Synonymes:
2-(adamantan-1-yl)ethanol
Poids moléculaire (g/mol):
180.29
Formule moléculaire:
C12H20O
InChi Key:
ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
1
–
2
de
2
résultats
1
1-Adamantaneethanol, 98%
CAS: 6240-11-5 Numéro MDL: MFCD00074756
2
1-Adamantaneethanol 98.0+%, TCI America™
CAS: 6240-11-5 Formule moléculaire: C12H20O Poids moléculaire (g/mol): 180.29 Numéro MDL: MFCD00074756 Clé InChI: ZBIDZPHRNBZTLT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-adamantaneethanol,2-adamantan-1-yl ethanol,2-1-adamantyl ethanol,1-admantaneethanol,1-adamantane ethanol,tricyclo 3.3.1.13,7 decaneethanol 9ci,tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane-1-ethanol,2-tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-yl ethanol,2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl ethanol,2-adamantan-1-ylethanol CID PubChem: 110810 Nom IUPAC: 2-(1-adamantyl)ethanol SMILES: C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CCO