CAS RN 6203-08-3
IUPAC Nor:
methyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
Synonymes:
methyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
152.19
Formule moléculaire:
C9H12O2
InChi Key:
RMAZRAQKPTXZNL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C1CC2CC1C=C2
1
–
1
de
1
résultats
1
Methyl 5-Norbornene-2-carboxylate (endo- and exo- mixture) 96.0+%, TCI America™
CAS: 6203-08-3 Formule moléculaire: C9H12O2 Poids moléculaire (g/mol): 152.19 Numéro MDL: MFCD00167592 Clé InChI: RMAZRAQKPTXZNL-UHFFFAOYNA-N Synonyme: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, 5-Norbornene-2-carboxylic Acid Methyl Ester CID PubChem: 250075 Nom IUPAC: methyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate SMILES: COC(=O)C1CC2CC1C=C2