accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CN

CAS RN 612-60-2

IUPAC Nor: 7-methylquinoline
Synonymes: 7-methylquinoline
Poids moléculaire (g/mol): 143.19
Formule moléculaire: C10H9N
InChi Key: KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2C=CC=NC2=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)