accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHN

CAS RN 609-36-9

IUPAC Nor: pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonymes: proline prolin Hpro proline DL-form
Poids moléculaire (g/mol): 115.13
Formule moléculaire: C5H9NO2
InChi Key: ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCCN1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)