accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 608-08-2

IUPAC Nor: 1H-indol-3-yl acetate
Synonymes: indole acetic acid indole-3-ol,acetate ester
Poids moléculaire (g/mol): 175.19
Formule moléculaire: C10H9NO2
InChi Key: JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C12
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)