accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOOHONOO

CAS RN 603-11-2

IUPAC Nor: 3-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
Synonymes: 3-nitrophthalic acid
Poids moléculaire (g/mol): 211.13
Formule moléculaire: C8H5NO6
InChi Key: KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC(=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)