CAS RN 600-05-5
CAS RN 600-05-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2,3-Dibromopropionic Acid 97.0+%, TCI America™
CAS: 600-05-5 Formule moléculaire: C3H4Br2O2 Poids moléculaire (g/mol): 231.87 Numéro MDL: MFCD00004212 Clé InChI: ZMYAKSMZTVWUJB-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 2,3-dibromopropionic acid,propanoic acid, 2,3-dibromo,alpha,beta-dibromopropionic acid,propionic acid, 2,3-dibromo,.alpha.,.beta.-dibromopropionic acid,acmc-209mhg,propanoic acid,3-dibromo,propionic acid,3-dibromo,2,3-dibromo-propionic acid,dsstox_cid_12832 CID PubChem: 11746 Nom IUPAC: 2,3-dibromopropanoic acid SMILES: OC(=O)C(Br)CBr