CAS RN 59748-18-4
IUPAC Nor:
4'-(octyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Synonymes:
4'-(octyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
326.44
Formule moléculaire:
C21H26O3
InChi Key:
YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Acide 4'-n-octyloxybiphényl-4-carboxylique, 99%
Acide 4'-n-octyloxybiphényl-4-carboxylique, 99%
CAS: 59748-18-4 Formule moléculaire: C21H26O3 Poids moléculaire (g/mol): 326.44 Numéro MDL: MFCD00192369 Clé InChI: YNBBQLUKHHSKPW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid,4'-octyloxy-4-biphenylcarboxylic acid,4-n-octyloxybiphenyl-4'-carboxylic acid,4'-octyloxy biphenyl-4-carboxylic acid,4-4-octyloxyphenyl benzoic acid,4-4-octoxyphenyl benzoic acid,4-4-octyloxy phenyl benzoic acid,4-octyloxybiphenyl-4'carboxylic acid PubChem CID: 2802556 Nom de l’IUPAC: Acide 4-(4-octoxyphényl)benzoïque SOURIRES: CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O