accessibility menu, dialog, popup

UserName

OCNO

CAS RN 59377-19-4

IUPAC Nor: 1-isocyanato-4-phenoxybenzene
Synonymes: 1-isocyanato-4-phenoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol): 211.22
Formule moléculaire: C13H9NO2
InChi Key: PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Point d’ébullition 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats