CAS RN 59-89-2
IUPAC Nor:
4-nitrosomorpholine
Synonymes:
N-nitrosomorpholine
Poids moléculaire (g/mol):
116.12
Formule moléculaire:
C4H8N2O2
InChi Key:
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=NN1CCOCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Nitrosomorpholine 99,0+%, TCI America™
CAS: 59-89-2 Formule moléculaire: C4H8N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 116.12 Numéro MDL: MFCD00039710 Clé InChI: ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-nitrosomorpholine,nitrosomorpholine,morpholine, 4-nitroso,n-nitrosomorpholin,nmor,morpholine, n-nitroso,n-nitrosomorfolin,n-nitrosomorfolin czech,n-nitrosomorpholin german,unii-3l25fo7fn7 PubChem CID: 6046 ChEBI: CHEBI:76326 Nom de l’IUPAC: 4-nitrosomorpholine SOURIRES: C1COCCN1N=O