accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58944-73-3

IUPAC Nor: (2S,5S)-2,5-diamino-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]hexanoic acid
Synonymes: sinefungin compound 57926 antibiotic 32232 RP antibiotic A 9145 adenosylornithine sinefungine sinefungina sinefunginum
Poids moléculaire (g/mol): 381.39
Formule moléculaire: C15H23N7O5
InChi Key: LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
SMILES: N[C@@H](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats