CAS RN 58419-69-5
IUPAC Nor:
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole
Synonymes:
1-[4-(bromomethyl)phenyl]-1,2,4-triazole
Poids moléculaire (g/mol):
238.09
Formule moléculaire:
C9H8BrN3
InChi Key:
NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCC1=CC=C(C=C1)N1C=NC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-[4-(Bromométhyl)phényl]-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 58419-69-5 Formule moléculaire: C9H8BrN3 Poids moléculaire (g/mol): 238.088 Numéro MDL: MFCD04113600 Clé InChI: NOUAEJFAVOHNSY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazole,1-4-bromomethyl phenyl-1,2,4-triazole,1h-1,2,4-triazole, 1-4-bromomethyl phenyl,1-4-bromomethylphenyl-1h-1,2,4-triazole,zlchem 1040,1-4-bromomethyl phenyl-1h-1,2,4-triazol,1-4-bromomethyl-phenyl-1h-1,2,4-triazole,1-4-bromo-methyl phenyl-1h-1,2,4-triazole PubChem CID: 2776489 Nom de l’IUPAC: 1-[4-(bromométhyl)phényl]-1,2,4-triazole SOURIRES: C1=CC(=CC=C1CBr)N2C=NC=N2